Learn More
3-Amino-5,6-dimetil-1,2,4-triazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11458586
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11458586 5 g 5 g
11468586 25 g 25 g
11478586 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11458586
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15993.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17584-12-2
Fórmula molecular C5H8N4
Peso molecular (g/mol) 124.147
Número MDL MFCD00006460
Clave InChI UIKGLXJNZXSPGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5,6-dimethyl-1,2,4-triazine, 1,2,4-triazin-3-amine, 5,6-dimethyl, dimethyl-1,2,4-triazin-3-amine, 3-amino-5,6-dimethyl-as-triazine, unii-y36asr52nu, as-triazine, 3-amino-5,6-dimethyl, y36asr52nu, 5,6-dimethyl-1,2,4-triazin-3-ylamine, 5,6-dimethyl-1,2,4-triazine-3-ylamine, acmc-1bolj
PubChem CID 87163
Nombre IUPAC 5,6-dimetil-1,2,4-triazin-3-amina
SMILES CC1=C(N=NC(=N1)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5,6-dimethyl-1,2,4-triazine
Punto de fusión 210°C to 212°C
Cantidad 5 g
Beilstein 118790
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 97%