Learn More
Ácido 3-amino-4hidroxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-56976 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10535681 5 g 5 g
10183101 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10535681 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 271490050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1571-72-8 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1571-72-8
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00007697
Clave InChI MRBKRZAPGUCWOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3-amino-4-hydroxy, cheetan, 3,4-ahba, 3-amino-4-hydroxy-benzoic acid, 5-amino saliciylic acid, 3-amino-4-hydroxy benzoic acid, 3-amino-4-hydroxybenzoic acid hydrochloride, 3-amino-4-hydroxybenzoicacid, 5-amino saliciylic acid 5-asa, pubchem20504
PubChem CID 65083
ChEBI CHEBI:29476
Nombre IUPAC ácido 3-amino-4hidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-hydroxybenzoic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 198.0°C to 205.0°C
Color De beis-gris a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H3(OH)COOH
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-4-hydroxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.