Learn More
3-Amino-4-clorofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422188
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422188 25 g 25 g
15402188 1 g 1 g
15412188 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15422188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55826.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 16026-77-0 | C6H6ClNO | 143.57 g/mol
3-Amino-4-chlorophenol, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an organic chemical intermediate for synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-amino-4-clorofenol se utiliza como una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. También se usa como intermediario químico orgánico para la síntesis.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16026-77-0
Fórmula molecular C6H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 143.57
Número MDL MFCD03427127
Clave InChI FWUALUHYKLDYAN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5070078
Nombre IUPAC 3-amino-4-clorofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-chlorophenol
Punto de fusión 151°C to 154°C
Color Marrón a naranja
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-chloro-3-aminophenol, acmc-1bo5g, 2-chloro-5-hydroxyaniline, phenol,3-amino-4-chloro, 3-azanyl-4-chloranyl-phenol, phenol, 3-amino-4-chloro, 3-amino-4-chlorophenol
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.57
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo