Learn More
3-Amino-4-clorofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
3-Amino-4-chlorophenol, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an organic chemical intermediate for synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 3-amino-4-clorofenol se utiliza como una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. También se usa como intermediario químico orgánico para la síntesis.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-4-chlorophenol |
| Punto de fusión | 151°C to 154°C |
| Color | Marrón a naranja |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-chloro-3-aminophenol, acmc-1bo5g, 2-chloro-5-hydroxyaniline, phenol,3-amino-4-chloro, 3-azanyl-4-chloranyl-phenol, phenol, 3-amino-4-chloro, 3-amino-4-chlorophenol |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.57 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Polvo |