Learn More
Ácido 3-amino-4-clorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7020641
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11410553
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12671.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2840-28-0
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD00007671
Clave InChI DMGFVJVLVZOSOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3-amino-4-chloro, unii-3q8r4430cf, 3-amino-4-chloro benzoic acid, 3-amino-4-chloro-benzoic acid, 4-chloro-3-amino benzoic acid, pubchem8988, acmc-1cmgg, 5-carboxy-2-chloroaniline, dsstox_cid_24414, dsstox_rid_80213
PubChem CID 76092
Nombre IUPAC ácido 3-amino-4-clorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-chlorobenzoic acid
Punto de fusión 213°C to 218°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2085846
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 98%