Learn More
Ácido 3-amino-3-(p-clorofenil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10718851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10718851 1 g Frasco de vidrio 1 g
10031821 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10718851
Marca: Thermo Scientific Acros 334330010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19947-39-8
Fórmula molecular C9H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 199.64
Número MDL MFCD00126370
Clave InChI BXGDBHAMTMMNTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 3-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid, 3-p-chlorophenyl-dl-beta-alanine, 3-amino-3-4-chloro-phenyl-propionic acid, dl-beta-p-chlorophenyl alanine, 3-amino-3-p-chlorophenyl propionic acid, dl-3-amino-3-4-chlorophenyl-propionic acid, dl-beta-4-chlorophenyl alanine, rac-3-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid, dl-3-amino-3-4'-chlorophenyl propionic acid
PubChem CID 344176
Nombre IUPAC Ácido 3-amino-3-(4-clorofenil)propanoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(CC(=O)O)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-3-(p-chlorophenyl)propionic acid
Punto de fusión 243°C to 245°C
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4CH(NH2)CH2CO2H
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo