Learn More
Alcohol 3-amino-2-metilbencílico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11945291 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11945291 1 g 1 g
11965291 5 g 5 g
11975291 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11945291 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440020010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 83647-42-1
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.18
Clave InChI UVYZMJMDIMWDNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2-methylphenyl methanol, 3-amino-2-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-amino-2-methyl, 3-amino-2-methylbenzylalcohol, 3-amino-2-methylbenzenemethanol, pubchem19790, acmc-20a9oa, 3-amino-2-methylphenyl metanol, 3-amino-2-methyl benzyl alcohol, 3-amino-2-methyl-phenyl methanol
PubChem CID 577175
Nombre IUPAC (3-amino-2-metilfenil)metanol
SMILES CC1=C(C=CC=C1N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-methylbenzyl alcohol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 108.9°C to 109.7°C
Color Naranja morado a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-2-methylbenzyl alcohol, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.