Learn More
3-Amino-1,2,4-triazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3756851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10021530 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10442855 50 g Frasco de vidrio 50 g
2 options
Código de producto. 10021530
Marca: Thermo Scientific Acros 146230100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1120-99-6 | C3H4N4 | 96.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-99-6
Fórmula molecular C3H4N4
Peso molecular (g/mol) 96.09
Número MDL MFCD00006459
Clave InChI MJIWQHRXSLOUJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-1,2,4-triazine, as-triazine, 3-amino, 3-amino-as-triazine, 1,2,4-triazin-3-ylamine, 1,2,4-triazine-3-ylamine, 1,2,4 triazin-3-ylamine, zlchem 1277, 1,2,4-triazine-3-amine, 3-amino-1,2,4,-triazine
PubChem CID 70715
Nombre IUPAC 1,2,4-triazin-3-amina
SMILES C1=CN=NC(=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1, 2, 4-triazine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 175°C to 177°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-1,2,4-triazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.