Learn More
Ácido 3-(9-carbazolil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7056137
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15482299 250 mg 250 miligramos
15462299 1 g 1 g
15472299 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15482299
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar H64898.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 864377-33-3 | C18H14BNO2 | 287.125 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 864377-33-3
Fórmula molecular C18H14BNO2
Peso molecular (g/mol) 287.125
Número MDL MFCD18072506
Clave InChI IDQUIFLAFFZYEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-9h-carbazol-9-yl phenylboronic acid, 3-9h-carbazol-9-yl phenyl boronic acid, boronic acid, 3-9h-carbazol-9-yl phenyl, 3-9-carbazolyl benzeneboronic acid, 3-carbazol-9-yl phenylboronic acid, 3-9h-9-carbozale phenylboronic acid, 3-9h-9-carbazole phenylboronic acid, 3-9h-carbazol-9-yl benzeneboronic acid
PubChem CID 56965778
Nombre IUPAC ácido (3-carbazol-9-ilfenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)N2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Beilstein 15530380
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo