Learn More
Bromuro de 3,6-dicloro-2-fluorobencílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide |
| Punto de fusión | 42°C to 45°C |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3261 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.92 |
| Porcentaje de pureza | 97% |