Learn More
3',6'-Dicloro-2'-fluoroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15454837
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15454837
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32149.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 916420-72-9
Fórmula molecular C8H5Cl2FO
Peso molecular (g/mol) 207.025
Número MDL MFCD09025392
Clave InChI KIPVBHCZTSPODV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',6'-dichloro-2'-fluoroacetophenone, 1-3,6-dichloro-2-fluorophenyl ethanone, ethanone, 1-3,6-dichloro-2-fluorophenyl, 1-acetyl-3,6-dichloro-2-fluorobenzene
PubChem CID 46737559
Nombre IUPAC 1-(3,6-dicloro-2-fluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',6'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Índice de refracción 1.5325
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.03
Porcentaje de pureza 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt