Learn More
3-(6-Amidoximo-2-benzimidazolil)benzamidoxima, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15429655
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15429655
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52216.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1256486-24-4
Fórmula molecular C15H14N6O2
Peso molecular (g/mol) 310.317
Número MDL MFCD16660847
Clave InChI KXTHKUXQYDDRHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-6-amidoximo-2-benzimidazolyl benzamidoxime, 2-3-n-hydroxycarbamimidoyl phenyl benzimidazole-6-carboxamidoxime
PubChem CID 73995319
Nombre IUPAC N'-hidroxi-2-[3-[(E)-N'-hidroxicarbamimidoil]fenil]-3H-benzimidazol-5-carboximidamida
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=NO)N)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)C(=NO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(6-Amidoximo-2-benzimidazolyl)benzamidoxime
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.32
Porcentaje de pureza 97%