Learn More
3-(5-Metil-1H-pirazol-4-il)propilamina, Grado Técnico, Maybridge
Código de producto. 10039591
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10039591 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10642463 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10061784 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10039591 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW05905CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 28739-42-6
Fórmula molecular C7H13N3
Peso molecular (g/mol) 139.202
Clave InChI BYGCQGLHPCERCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl propan-1-amine, 3-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl propylamine, 3-3-methyl-2h-pyrazol-4-yl propan-1-amine, 4-3-aminopropyl-5-methylpyrazole, 3-5-methylpyrazol-4-yl propylamine, 1h-pyrazole-4-propanamine,3-methyl, 4-3-aminopropyl-5-methyl-1h-pyrazole, tech
PubChem CID 2736943
Nombre IUPAC 3-(5-metil-1H-pirazol-4-il)propan-1-amina
SMILES CC1=C(C=NN1)CCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(5-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)propylamine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.2
Porcentaje de pureza 97%