Learn More
3,5-Difenilpirazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10009700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10009700 25 g Frasco de vidrio 25 g
13227059 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10009700
Marca: Thermo Scientific Acros 337870250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1145-01-3 | C15H12N2 | 220.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1145-01-3
Fórmula molecular C15H12N2
Peso molecular (g/mol) 220.28
Número MDL MFCD00039675
Clave InChI JXHKUYQCEJILEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-diphenylpyrazole, 1h-pyrazole, 3,5-diphenyl, pyrazole, 3,5-diphenyl, pyrazole,5-diphenyl, acmc-1bufo, 1h-pyrazole,5-diphenyl, cbmicro_048085, 3,5-diphenyl pyrazole, 3,5-diphenyl-1h-pyrazole 5g
PubChem CID 70840
Nombre IUPAC 3,5-difenil-1H-pirazol
SMILES N1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Diphenylpyrazole
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 200.0°C to 203.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino