Learn More
Ácido 3,5-dinitrosalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-121424 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10654632 100 g Frasco de vidrio 100 g
10664632 500 g Frasco de vidrio 500 g
15139203 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10654632 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156441000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
El ácido 3,5-dinitrosalicílico, n.° de CAS 609-99-4, también conocido como ANS o ADNS, se utiliza para cuantificar los niveles de carbohidratos en sangre mediante calorimetría.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
El ácido 3,5-dinitrosalicílico, también conocido como ADN o ADNS, reacciona con azúcares reductores que forman ácido 3-amino-5-nitrosalicílico, que es un compuesto aromático con máxima absorción a 540 nm, lo que permite la medición del espectrofotómetro de la cantidad de moléculas reductoras
Aplicaciones
  • Se utiliza en la cuantificación de azúcares reductores mediante colorimetría en la sangre. También se utiliza para analizar la actividad de la glucosidasa (hidrolasa glucósido) mediante la cuantificación de azúcar reductor liberado enzimáticamente
  • El ácido 3,5-dinitrosalicílico puede detectar sustancias reductoras en la orina
  • Este compuesto se utiliza para detectar la presencia de grupos carbonílicos libres (C=O)
  • El ácido 3,5-dinitrosalicílico se puede utilizar para determinar los efectos de las nanopartículas de plata (AGNP) en las fugas de membrana
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-99-4
Fórmula molecular C7H4N2O7
Peso molecular (g/mol) 228.12
Número MDL MFCD00007104
Clave InChI LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dinitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-dinitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro, salicylic acid, 3,5-dinitro, dnsa, o-dncp, o-dinitrocarboxylphenol, 3,5-dinitro-2-salicylic acid
PubChem CID 11873
ChEBI CHEBI:53648
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dinitrosalicylic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 170.0°C to 174.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (O2N)2C6H2(OH)CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 10,122
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dinitrosalicylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.