Learn More
Ácido 3,5-dimetilisoxazol-4-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022576
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11408406 1 g 1 g
11418406 5 g 5 g
11428406 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11408406
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15419.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 2510-36-3 | C6H7NO3 | 141.126 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2510-36-3
Fórmula molecular C6H7NO3
Peso molecular (g/mol) 141.126
Número MDL MFCD00051657
Clave InChI IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxasole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem8774, akos pao-1555
PubChem CID 75636
Nombre IUPAC ácido 3,5-dimetil-1,2-oxazol-4-carboxílico
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Punto de fusión 140°C to 142°C
Cantidad 1 g
Beilstein 115819
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.13
Porcentaje de pureza 99%