Learn More
Bromuro de 3,5-dimetilbencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2690268 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10691263 5 g Frasco de vidrio 5 g
10457012 25 g Frasco de vidrio 25 g
10752125 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10691263
Marca: Thermo Scientific Acros 355560050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27129-86-8 | C9H11Br | 199.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27129-86-8
Fórmula molecular C9H11Br
Peso molecular (g/mol) 199.09
Número MDL MFCD00013539
Clave InChI QXDHXCVJGBTQMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethylbenzylbromide, alpha-bromomesitylene, benzene, 1-bromomethyl-3,5-dimethyl, .alpha.-bromomesitylene, 5-bromomethyl-1,3-dimethylbenzene, a-bromomesitylene, pubchem9979, 3,5dimethylbenzyl bromide
PubChem CID 141334
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-3,5-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)CBr)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethylbenzyl bromide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 36°C to 40°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 101°C to 103°C (8.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa cristalina con bajo nivel de fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dimethylbenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.