Learn More
3,5-Dimetil-1H-pirazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479432
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
11479432 1000 g 1000 g
11489432 50 g 50 g
11499432 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11479432
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10157.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67-51-6 | C5H8N2 | 96.13 g/mol
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole is combined with Chromium(VI)­ oxide, is a valuable reagent for oxidation of primary and secondary alcohols to carbonyl compounds. It reacts with malonic esters gives a family of cross-conjugated monomeric betaines. It is a common reagent for the preparation of pyrazolato ligated complexes. It is also used to prepare N-1-substituted derivatives having antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-dimetil-1H-pirazol se combina con óxido de cromo(VI)­. Es un valioso reactivo para la oxidación de alcoholes primarios y secundarios a compuestos de carbonilo. Reacciona con los ésteres malónicos para dar una familia de betaínas monoméricas conjugadas de forma cruzada. Es un reactivo común para la preparación de complejos ligados de pirazolato. También se utiliza para preparar derivados N-1-sustituidos que tienen actividad antibacteriana.
Solubilidad
Soluble en agua y 0,1 g/ml de metanol.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-51-6
Fórmula molecular C5H8N2
Peso molecular (g/mol) 96.13
Número MDL MFCD00005243
Clave InChI SDXAWLJRERMRKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 3,5-dimethyl, 3,5 dmp, pyrazole, 3,5-dimethyl, 3,5-dwumetylopirazolu, unii-h21n865k9j, 3,5-dwumetylopirazolu polish, 3,5-dimethyl pyrazole, pyrazole,5-dimethyl, pubchem13256
PubChem CID 6210
Nombre IUPAC 3,5-dimetil-1H-pirazol
SMILES CC1=CC(C)=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 105°C to 108°C
pH 6.7
Punto de ebullición 218°C
Cantidad 1000 g
Beilstein 106325
Información de solubilidad Soluble in water,methanol 0.1g/mL.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza 99%