Learn More
Ácido 3,5-dimetoxi-4-hidroxicinámico, 98 %, predominantemente isómero trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4258967 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10428450 1 g Frasco de vidrio 1 g
10356130 5 g Frasco de vidrio 5 g
11915121 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10428450
Marca: Thermo Scientific Acros 115550010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 530-59-6 | C11H12O5 | 224.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 530-59-6
Fórmula molecular C11H12O5
Peso molecular (g/mol) 224.21
Clave InChI PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo sinapic acid, sinapinic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, sinapinate, sinapate, trans-sinapic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, synapoic acid, 2e-3-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, unii-p0i60993ec
PubChem CID 637775
ChEBI CHEBI:15714
Nombre IUPAC (E)-3-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)prop-2-enoico
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 203.0°C to 205.0°C
Color Beige amarillento a Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H2(OCH3)2CH=CHCO2H
Cantidad 1 g
Beilstein 10,508
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans isomer
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.