Learn More
Ácido 3,5-dihidroxi-4-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024473
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11305259 1 g 1 g
11315259 5 g 5 g
11325259 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11305259
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19196.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28026-96-2 | C8H7O4 | 167.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28026-96-2
Fórmula molecular C8H7O4
Peso molecular (g/mol) 167.14
Número MDL MFCD00002514
Clave InChI KMRRXSZDSGYLCD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2748045
Nombre IUPAC Ácido 3,5-dihidroxi-4-metilbenzoico
SMILES CC1=C(O)C=C(C=C1O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Punto de fusión 266°C to 207°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,5-dihydroxy-p-toluic acid, benzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methyl, 4-methyl-3,5-dihydroxy benzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methyl-benzoic acid, pubchem3868, acmc-20a50j, paragos 440034, 3,5-dihydroxy4-methylbenzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methyl benzoic acid, benzoic acid,3,5-dihydroxy-4-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 97%