Learn More
3,5-Difluorobenzofenona, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11428937
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11428937 1 g 1 g
11438937 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11428937
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20554.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 179113-89-4
Fórmula molecular C13H8F2O
Peso molecular (g/mol) 218.20
Número MDL MFCD00061140
Clave InChI PNRLNUIMFIMZLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluorobenzophenone, 3,5-difluorophenyl phenyl methanone, 3,5-difluorophenyl-phenylmethanone, 3,5-difluorophenyl phenyl ketone, fr cf evr, acmc-1c2gw, 3,5-difluorobenzophenone, 98+%
PubChem CID 569563
Nombre IUPAC (3,5-Difluorofenil)-fenilmetanona
SMILES FC1=CC(=CC(F)=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluorobenzophenone
Punto de fusión 57°C to 59°C
Punto de ebullición 116°C to 118°C (5 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 7919206
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.2
Porcentaje de pureza ≥98%