Learn More
3,5-Difluoro-4-metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15433467
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433467 250 mg 250 miligramos
11425790 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26451.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 443-42-5
Fórmula molecular C7H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 160.12
Número MDL MFCD04115918
Clave InChI WPNHIYWMMCVBGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 3,5-difluoro-4-methoxy
PubChem CID 17750665
Nombre IUPAC 3,5-difluoro-4-metoxifenol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1F)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluoro-4-methoxyphenol
Punto de fusión 67°C to 70°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.12
Porcentaje de pureza 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.