Learn More
3',5'-Difluoro-4'-metoxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11356979
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11356979 1 g 1 g
11366979 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11356979
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26833.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3′,5′-difluoro-4′-metoxiacetofenona, se utiliza en los sectores de productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170570-79-3
Fórmula molecular C9H8F2O2
Peso molecular (g/mol) 186.158
Número MDL MFCD00236243
Clave InChI OUJZNFJFMAKGMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 3',5'-difluoro-4'-methoxyacetophenone, 3,5-difluoro-4-methoxyacetophenone, 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 1-3,5-difluoro-4-methoxy-phenyl ethanone, 4-acetyl-2,6-difluoroanisole, 3.5-difluoro-4-methoxyacetophenone, 1-acetyl-3,5-difluoro-4-methoxybenzene, 3',5'-difluoro-4-difluoro-4-methoxyacetophenone-methoxyacetophenone, 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-2,6-difluoroanisole
PubChem CID 2736983
Nombre IUPAC 1-(3,5-difluoro-4-metoxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)F)OC)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',5'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.15
Porcentaje de pureza 97%