Learn More
3,5-Diclorosulfanilamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7043660
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11331447 5 g 5 g
11341447 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11331447
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01939.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22134-75-4
Fórmula molecular C6H6Cl2N2O2S
Peso molecular (g/mol) 241.086
Número MDL MFCD00014784
Clave InChI DVZMRTJKNJKEGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichlorosulfanilamide, benzenesulfonamide, 4-amino-3,5-dichloro, 4-amino-3,5-dichlorobenzene-1-sulfonamide, sulfanilamide, 3,5-dichloro, 4-amino-3,5-dichloro-benzenesulfonamide, 3,5-dichlorosulphanilamide, 1zge, acmc-1clhm, sulfanilamide,5-dichloro, aronis24244
PubChem CID 89607
Nombre IUPAC 4-amino-3,5-clorobencenosulfonamida
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorosulfanilamide
Punto de fusión 206°C to 208°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2727109
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.1
Porcentaje de pureza 97%