Learn More
3,5-Diclorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022509
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
Código de producto. 11309529
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15328.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 591-35-5 | C6H4Cl2O | 162.997 g/mol
3,5-Dichlorophenol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-diclorofenol se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Muy soluble en etanol, éter etílico y éter de petróleo.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-35-5
Fórmula molecular C6H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 162.997
Número MDL MFCD00002259
Clave InChI VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-phenol, unii-fg32l88ko9, 3,5 dichlorophenol, ccris 5905, 3,5-dichloro phenol, pubchem3699, acmc-209mar, dsstox_cid_5006, dsstox_rid_77624
PubChem CID 11571
Nombre IUPAC 3,5-diclorofenol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorophenol
Punto de fusión 63°C to 68°C
Punto de ebullición 233°C
Olor Phenol-like
Cantidad 5 g
Número UN UN2020
Beilstein 1906458
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Very soluble in ethanol,ethyl ether and petroleum ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163
Porcentaje de pureza 98%