Learn More
3,5-Dicloro-6-hidroxianilina, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412169
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15412169 5 g 5 g
15422169 25 g 25 g
15432169 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15412169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64801.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 527-62-8 | C6H5Cl2NO | 178.012 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 527-62-8
Fórmula molecular C6H5Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 178.012
Número MDL MFCD00035766
Clave InChI WASQBNCGNUTVNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-6-aminophenol, phenol, 2-amino-4,6-dichloro, unii-es86dyt9kh, 2-amino-4,6-dichloro-phenol, ccris 7685, es86dyt9kh, 6-amino-2,4-dichlorophenol, 3,5-dichloro-2-hydroxyaniline, 2,4-dichloro-6-amino phenol, acmc-209l1k
PubChem CID 10699
Nombre IUPAC 2-amino-4,6-diclorofenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloro-6-hydroxyaniline
Punto de fusión 89°C to 94°C
Color Amarillo a marrón
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 1102196
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.01
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Sólido