Learn More
Ácido 3,5-dicloro-4-hidroxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7020837
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11469743 5 g 5 g
11479743 25 g 25 g
11489743 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11469743
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12923.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3336-41-2 | C7H4Cl2O3 | 207.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3336-41-2
Fórmula molecular C7H4Cl2O3
Peso molecular (g/mol) 207.01
Número MDL MFCD00002550
Clave InChI AULKDLUOQCUNOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diclhbz, benzoic acid, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoic acid, pubchem3689, acmc-1cjos, epitope id:122960, 3,5-dichloro-p-salicylic acid, rarechem al be 0933, timtec-bb sbb042792, benzoic acid,5-dichloro-4-hydroxy
PubChem CID 18749
ChEBI CHEBI:53685
Nombre IUPAC Ácido 3,5-dicloro-4-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(Cl)=C(O)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid
Punto de fusión 265°C to 270°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2616297
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.01
Porcentaje de pureza 97%