Learn More
3,5-Dicloro-4-(difluorometil)piridina, 97 %
Código de producto. 15476917
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476917 250 mg 250 miligramos
15466917 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34018.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1374659-33-2
Fórmula molecular C6H3Cl2F2N
Peso molecular (g/mol) 197.994
Número MDL MFCD22124922
Clave InChI SQQNYQZGLSIAIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichloro-4-difluoromethyl pyridine
PubChem CID 60623001
Nombre IUPAC 3,5-dicloro-4-(difluorometil)piridina
SMILES C1=C(C(=C(C=N1)Cl)C(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Índice de refracción 1.5215
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198
Porcentaje de pureza 97%