Learn More
3,5-Dicloro-2-piridona, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378095
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378095 1 g 1 g
11388095 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378095 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08309.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 5437-33-2 | C5H3Cl2NO | 163.985 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5437-33-2
Fórmula molecular C5H3Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 163.985
Número MDL MFCD00015401
Clave InChI ZICOPWJJZSJEDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichloro-2-pyridone, 3,5-dichloropyridin-2-ol, 3,5-dichloro-2-hydroxypyridine, 2 1h-pyridinone, 3,5-dichloro, 2-pyridinol, 3,5-dichloro, 2 1h-pyridone, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-2-pyridinol, 2-hydroxy-3,5-dichloropyridine, 3,5-dichloropyridin-2 1h-one, acmc-20aiyo
PubChem CID 79496
Nombre IUPAC 3,5-dicloro-1H-piridina-2-ona
SMILES C1=C(C(=O)NC=C1Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloro-2-pyridone
Punto de fusión 178°C to 182°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1524971
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.99
Porcentaje de pureza ≥98%