Learn More
Sal sódica del ácido 3,5-dicloro-2-hidroxibencenosulfónico s, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt |
| Punto de fusión | >300°C |
| Cantidad | 10 g |
| Beilstein | 3640643 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.05 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- MIXTURE LIST-Contém: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt