Learn More
3,5-Dicloro-1,2,4-tiadiazol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10216642 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10216642 5 g Frasco de vidrio 5 g
10017012 1 g Frasco de vidrio 1 g
11936831 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10216642
Marca: Thermo Scientific Acros 376030050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2254-88-8 | C2Cl2N2S | 155.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2254-88-8
Fórmula molecular C2Cl2N2S
Peso molecular (g/mol) 155.01
Clave InChI CEUHPOVLEQUFCC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2725055
Nombre IUPAC 3,5-dicloro-1,2,4-tiadiazol
SMILES C1(=NSC(=N1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 165.0°C to 167.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5580 to 1.5600
Cantidad 5 g
Sinónimo dichloro-1,2,4-thiadiazole, 3,5-dichloro-1,2,4 thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole, 3,5-dichloro, 1,2,4-thiadiazole,3,5-dichloro, 3,5-dichloro-1,2,4 thiadiazol
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.