missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromuro de 3,5-dibromobencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11440673
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11440673 5 g 5 g
11430673 1 g 1 g
11450673 25 g 25 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11440673

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12726.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 56908-88-4 | C7H5Br3 | 328.83 g/mol

3,5-Dibromobenzyl bromide, is an important raw material and intermediateintermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El Bromuro de 3,5-dibromobencilo es una importante materia prima e intermediario en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.

Solubilidad
Soluble en tolueno

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agua, agentes oxidantes, bases, alcoholes, aminas y acero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 56908-88-4
Fórmula molecular C7H5Br3
Peso molecular (g/mol) 328.83
Número MDL MFCD00052415
Clave InChI PWTFRUXTAFBWBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromobenzyl bromide, 1,3-dibromo-5-bromomethyl benzene, benzene, 1,3-dibromo-5-bromomethyl, alpha,3,5-tribromotoluene, acmc-20andg, 3,5-dibromobenzylbromide, 3,5-dibromo benzyl bromide, 1,3-bis bromanyl-5-bromomethyl benzene
PubChem CID 143427
Nombre IUPAC 1,3-dibromo-5-(bromometilo)benceno
SMILES BrCC1=CC(Br)=CC(Br)=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromobenzyl bromide
Punto de fusión 93°C to 95°C
Cantidad 5 g
Número UN UN1759
Beilstein 3237827
Información de solubilidad Soluble in toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.84
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.