Learn More
Ácido 3,5-dibromobenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7023267
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11457987 1 g 1 g
11467987 5 g 5 g
11477987 25 g 25 g
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11457987
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16654.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
el ácido 3,5-dibromobenzoico puede usarse para las síntesis de (+)-mentil 3,5-dibromobenzoato, di-terc-butilo 4-[2-(terc-butoxicarbonil)etil]-4-(3,5-dibromobenzamido)heptanodioato2, (L)-metil 2-(3,5-dibromobenzamido-3-fenilpropanoato).
Solubilidad
turbidez muy débil en el metanol.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 618-58-6
Fórmula molecular C7H4Br2O2
Peso molecular (g/mol) 279.92
Número MDL MFCD00051758
Clave InChI SFTFNJZWZHASAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3,5-dibromo, 3,5-dibromobenzoicacid, benzoicacid, 3,5-dibromo, buttpark 99\57-19, pubchem3861, acmc-209mwz, maybridge1_003318, 3,5-dibromo-benzoic acid, 4-09-00-01028 beilstein handbook reference, ksc358a3h
PubChem CID 12063
Nombre IUPAC ácido 3,5-dibromobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromobenzoic acid
Punto de fusión 216°C to 224°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1940691
Información de solubilidad Very faint turbidity in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.93
Porcentaje de pureza 98%