Learn More
Ácido 3,5-dibromobenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11457987
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457987 1 g 1 g
11467987 5 g 5 g
11477987 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16654.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
el ácido 3,5-dibromobenzoico puede usarse para las síntesis de (+)-mentil 3,5-dibromobenzoato, di-terc-butilo 4-[2-(terc-butoxicarbonil)etil]-4-(3,5-dibromobenzamido)heptanodioato2, (L)-metil 2-(3,5-dibromobenzamido-3-fenilpropanoato).
Solubilidad
turbidez muy débil en el metanol.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-58-6
Fórmula molecular C7H4Br2O2
Peso molecular (g/mol) 279.92
Número MDL MFCD00051758
Clave InChI SFTFNJZWZHASAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3,5-dibromo, 3,5-dibromobenzoicacid, benzoicacid, 3,5-dibromo, buttpark 99\57-19, pubchem3861, acmc-209mwz, maybridge1_003318, 3,5-dibromo-benzoic acid, 4-09-00-01028 beilstein handbook reference, ksc358a3h
PubChem CID 12063
Nombre IUPAC ácido 3,5-dibromobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromobenzoic acid
Punto de fusión 216°C to 224°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1940691
Información de solubilidad Very faint turbidity in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.93
Porcentaje de pureza 98%