Learn More
Ácido 3,5-dibromo-4-hidroxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024131
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11463927 25 g 25 g
11473927 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11463927
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18361.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3337-62-0 | C7H4Br2O3 | 295.914 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3337-62-0
Fórmula molecular C7H4Br2O3
Peso molecular (g/mol) 295.914
Número MDL MFCD00002548
Clave InChI PHWAJJWKNLWZGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromoxynylbenzoic acid, dbha, benzoic acid, 3,5-dibromo-4-hydroxy, dibrhbz, unii-95z5a9epei, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzoic acid, 3',5'-dibromo-4-hydroxybenzoic acid, 95z5a9epei, rarechem al bo 0009
PubChem CID 76857
ChEBI CHEBI:1395
Nombre IUPAC ácido 3,5-dibromo-4-hidroxibenzoico
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
Punto de fusión 269°C to 273°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2416147
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.93
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid