Learn More
Ácido 3,5-diaminobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10528290 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10528290 500 g Frasco de plástico 500 g
10785751 100 g Frasco de plástico 100 g
2 options
Código de producto. 10528290
Marca: Thermo Scientific Acros 112115000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 535-87-5 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 535-87-5
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00007807
Clave InChI UENRXLSRMCSUSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3,5-diamino, 1-carboxy-3,5-diaminobenzene, ccris 2885, 3,5-diamino benzoic acid, 3,5-diaminobenzoicacid, dabz, pubchem21025, 3,5-diaminebenzoicacid, acmc-1awxi, 3,5-diamino-benzoic acid
PubChem CID 12062
Nombre IUPAC ácido 3,5-diaminobenzoico
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Diaminobenzoic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 235°C
Color Blanco a gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (H2N)2C6H3CO2H
Cantidad 500 g
Beilstein 14, 453
Índice Merck 15, 2980
Información de solubilidad Solubility in water: 7g/L (22°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Diaminobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.