Learn More
Ácido 3,5-diaminobenzoico, 98 %, puede contener hasta un 3 % de humedad, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359529
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
Código de producto. 11359529
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14075.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 535-87-5 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
3,5-Diaminobenzoic acid is an analog of diatriazoate, which has been shown to have antigenicity properties towards the monoclonal antibodies. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,5-diaminobenzoico es un análogo del diatrizoato que ha demostrado tener propiedades antigénicas hacia los anticuerpos monoclonales. Se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 535-87-5
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.153
Número MDL MFCD00007807
Clave InChI UENRXLSRMCSUSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3,5-diamino, 1-carboxy-3,5-diaminobenzene, ccris 2885, 3,5-diamino benzoic acid, 3,5-diaminobenzoicacid, dabz, pubchem21025, 3,5-diaminebenzoicacid, acmc-1awxi, 3,5-diamino-benzoic acid
PubChem CID 12062
Nombre IUPAC ácido 3,5-diaminobenzoico
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Diaminobenzoic acid
Punto de fusión ∼235°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 210°C (410°F)
Notas del porcentaje del ensayo puede contener hasta un 3 % de humedad
Cantidad 500 g
Beilstein 2086484
Índice Merck 14,2978
Información de solubilidad Very soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%