Learn More
ácido 3,5-diacetoxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11363067
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363067 1 g 1 g
11373067 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13441.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35354-29-1
Fórmula molecular C11H10O6
Peso molecular (g/mol) 238.195
Número MDL MFCD00017591
Clave InChI QBTDQJMLMVEUTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-diacetoxybenzoic acid, 3,5-bis acetyloxy benzoic acid, 3,5-diacethoxybenzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis acetyloxy, 3,5-diacetoxy benzoic acid, maybridge1_004330, acmc-209igc, 3.5-diacetoxybenzoic acid, 3,5-diacetyloxybezoic acid, 3,5-diacetoxy-benzoic acid
PubChem CID 539869
Nombre IUPAC ácido 3,5-diacetiloxibenzoico
SMILES CC(=O)OC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Diacetoxybenzoic acid
Punto de fusión 158°C to 160°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2741728
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.2
Porcentaje de pureza 97%