Learn More
3,5-Di(terc-butil)-4-hidroxibenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3, 5-Di(tert-butyl)-4-hydroxybenzonitrile |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 25 g |
| Nombre IUPAC | 3,5-diterc-butilo-4-hidroxibenzonitrilo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.34 |
| Porcentaje de pureza | 97% |