Learn More
Éster etílico de ácido 3-(5-bromo-piridin-3-il)-[1,2,4]oxadiazol-5-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3110374
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10299872 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10166812 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10299872 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07248CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 850375-34-7
Fórmula molecular C10H8BrN3O3
Peso molecular (g/mol) 298.096
Número MDL MFCD06797495
Clave InChI LSHJXSGSPMZMFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-5-bromopyridin-3-yl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate, 3-5-bromo-pyridin-3-yl-1,2,4 oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1,2,4-oxadiazole-5-carboxylicacid, 3-5-bromo-3-pyridinyl-, ethyl ester, 3-5-bromopyridin-3-yl-1,2,4 oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 7170018
Nombre IUPAC etilo 3-(5-bromopiridin-3-il)-1,2,4-oxadiazol-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=NC(=NO1)C2=CC(=CN=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(5-Bromo-pyridin-3-yl)-[1, 2, 4]oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1
Porcentaje de pureza 95%