missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5,7-Trihidroxiflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7046408
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11329055 25 mg 25 miligramos
11339055 100 mg 100 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11329055

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14223.MB

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 548-83-4 | C15H10O5 | 270.24 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 548-83-4
Fórmula molecular C15H10O5
Peso molecular (g/mol) 270.24
Número MDL MFCD00006833
Clave InChI VCCRNZQBSJXYJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo galangin, norizalpinin, 3,5,7-trihydroxyflavone, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 3,5,7-trioh-flavone, unii-142fwe6ecs, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 4h-1-benzopyran-4-one, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl, flavone, 3,5,7-trihydroxy, 4h-benzopyran-4-one, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl
PubChem CID 5281616
ChEBI CHEBI:5262
Nombre IUPAC 3,5,7-trihidroxi-2-fenilcromen-4-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3,5,7-Trihydroxyflavone
Punto de fusión 214°C to 216°C
Cantidad 25 mg
Beilstein 272179
Índice Merck 14,4339
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.24
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.