Learn More
3,5,5-Trimetilciclohexano-1,2-diona, 99 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5,5-Trimethylcyclohexane-1,2-dione |
| Punto de fusión | 89°C to 92°C |
| Temperatura de inflamación | >100°C (212°F) |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.21 |
| Porcentaje de pureza | 99% |