Learn More
3-(5,5-Dimetil-1,3,2-dioxaborinan-2-il)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3110368
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10107392 1 g 1 g
10623075 5 g 5 g
10545184 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10107392 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01247DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 845885-86-1
Fórmula molecular C10H14BNO2
Peso molecular (g/mol) 191.04
Número MDL MFCD03425979
Clave InChI HDQULWCYQQMIJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl pyridine, 3-pyridineboronic acid neopentylglycol ester, pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester, pyridine-3-boronic acid, neopentyl ester, pyridine-3-boronic acid neopentyl glycol ester, 2-3-pyridil-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaboronane, 5,5-dimethyl-2-pyridin-3-yl-1,3,2-dioxaborinane, 2-4-pyridil-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaboronane, pyridine-3-boronic acid neopentyl ester, pyridine-3-boronic acid, neopentylglycol ester
PubChem CID 2794717
Nombre IUPAC 3-(5,5-dimetil-1,3,2-dioxaborinan-2-il)piridina
SMILES CC1(C)COB(OC1)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.04
Porcentaje de pureza 97%