Learn More
3-[4-(tert-butoxycarbonyl)-1,4-diazepan-1-yl]propanoic acid, Maybridge
Código de producto. 10149389
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10149389 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10149389
Marca: Thermo Scientific Maybridge MAY00333DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[4-(tert-butoxycarbonyl)-1, 4-diazepan-1-yl]propanoic acid
CAS 874801-64-6
Fórmula molecular C13H24N2O4
Envase Frasco de vidrio ámbar
Sinónimo 3-4-tert-butoxycarbonyl-1,4-diazepan-1-yl propanoic acid, 3-4-tert-butoxy carbonyl-1,4-diazepan-1-yl propanoic acid, 4-2-carboxy-ethyl-1,4 diazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Clave InChI QXUVNKBILZAHRW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCN(CC1)CCC(=O)O
Nombre IUPAC 3-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-1,4-diazepan-1-yl]propanoic acid
Peso molecular (g/mol) 272.345
Cantidad 1 g
PubChem CID 18526454
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.34
Porcentaje de pureza 95%