Learn More
{3-[(4-metilpiperidino)metil]fenil}metanamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3075208
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10380503 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10075642 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10380503
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO01158CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 690632-06-5
Fórmula molecular C14H22N2
Peso molecular (g/mol) 218.344
Número MDL MFCD05865121
Clave InChI ZULQRDYUOOXCFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-methylpiperidin-1-yl methyl phenyl methanamine, 3-4-methylpiperidin-1-yl methyl benzylamine, 3-4-methylpiperidino methyl phenyl methanamine, 1-3-4-methylpiperidin-1-yl methyl phenyl methanamine, benzenemethanamine,3-4-methyl-1-piperidinyl methyl
PubChem CID 2794679
Nombre IUPAC [3-[(4-metilpiperidin-1-il)metil]fenil]metanamina
SMILES CC1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material {3-[(4-Methylpiperidino)methyl]phenyl}methanamine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.34
Porcentaje de pureza 97%