Learn More
3,4-(Metilendioxi)tiobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15448307
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15448307 250 mg 250 miligramos
15438307 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15448307
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51835.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15884-65-8
Fórmula molecular C8H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 181.209
Número MDL MFCD02677739
Clave InChI YHXXBQMLJHUUJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2h-1,3-benzodioxole-5-carbothioamide, thiopiperonylamide, benzo d 1,3 dioxole-5-carbothioamide, 3,4-methylenedioxy thiobenzamide, benzo 1,3 dioxole-5-carbothioic acid amide, 1,3-benzodioxole-5-thiocarboxamide, 3,4-methylenedioxy benz-thioamide, 2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolen-5-ylaminomethane-1-thione
PubChem CID 2776126
Nombre IUPAC 1,3-benzodioxol-5-carbotioamida
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-(Methylenedioxy)thiobenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.21
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-(Methylenedioxy)thiobenzamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,3-Benzodioxole-5-carbothioamide