Learn More
Ácido 3-(4-etoxifenil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11459320
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11459320 1 g 1 g
11469320 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11459320
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50214.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4919-34-0
Fórmula molecular C11H14O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00016557
Clave InChI ZDSHOEQSCJOGCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-ethoxyphenyl propanoic acid, 3-4-ethoxyphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-ethoxy, acmc-20ank3, maybridge4_000643, 3-4-ethoxyphenyl propanoicacid, 3-4-ethoxyphenyl-propionic acid, 3-4-ethoxy-phenyl-propionic acid
PubChem CID 291985
Nombre IUPAC ácido 3-(4-etoxifenil)propanoico
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Ethoxyphenyl)propionic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 98%