Learn More
3,4-Dimetoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
3,4-Dimethoxyphenol is used in the preparation of 5,6-dimethoxy benzofuranone derivatives and multi-target anti Alzheimer compounds. It is also used in the preparation of 3,4-dimethoxyphenyl-beta-D-glucopyranoside and 4-(but-2-enyloxy)-1,2-dimethoxybenzene. Further, it serves as a precursor for 4H-chromenes synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 3,4-dimetoxifenol se utiliza en la preparación de derivados de la benzofuranona de 5,6-dimetoxi y compuestos multiobjetivo para combatir el Alzheimer. También se utiliza en la preparación del 3,4-dimetoxifenil-beta-D-glucopiranósido y del 4-(but-2-eniloxi)-1,2-dimetoxibenceno. Además, sirve como precursor para la síntesis de 4H-cromenos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con bases, cloruros de ácidos, anhídridos de ácidos y agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethoxyphenol |
| Punto de fusión | 79°C to 82°C |
| Punto de ebullición | 167°C (14 mmHg) |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1366650 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.16 |
| Porcentaje de pureza | 98% |