Learn More
Ácido 3,4-dimetoxibenzoico, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10080760 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10080760 100 g Frasco de vidrio 100 g
10752254 25 g Frasco de vidrio 25 g
10529243 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10080760
Marca: Thermo Scientific Acros 115451000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-07-2 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-07-2
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.18
Número MDL MFCD00002500
Clave InChI DAUAQNGYDSHRET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo veratric acid, benzoic acid, 3,4-dimethoxy, dimethylprotocatechuic acid, veratrylic acid, 3,4-dimethylprotocatechuic acid, veratrumenoic acid, 3,4-dimethoxy-benzoic acid, unii-1yy04e7rr4, 3,4-dimethoxybenzoes
PubChem CID 7121
ChEBI CHEBI:296881
Nombre IUPAC ácido 3,4-dimetoxibenzoico
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethoxybenzoic acid
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 179°C to 182°C
Color Beige a blanco o rojo
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 10, I, 188
Índice Merck 15, 10147
Información de solubilidad Solubility in water: 0.5g/L (14°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol,soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dimethoxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.