Learn More
3,4-Dimetoxibencenosulfonil cloruro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2690228 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10363962 1 g Frasco de vidrio 1 g
10652223 5 g Frasco de vidrio 5 g
10095863 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10363962 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 354390010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23095-31-0 | C8H9ClO4S | 236.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23095-31-0
Fórmula molecular C8H9ClO4S
Peso molecular (g/mol) 236.68
Número MDL MFCD00051769
Clave InChI RSJSYCZYQNJQPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dimethoxybenzenesulfonylchloride, 3,4-dimethoxyphenylsulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl chlorosulfone, pubchem5127, acmc-1co88, asischem d48920, zerenex zx009571
PubChem CID 2734183
Nombre IUPAC 3,4-dimetoxibencenosulfonil cloruro
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 65.0°C to 70.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3SO2Cl
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.68
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.